Merck
77882
Supelco
6-羟基吲哚
analytical standard
别名:
吲哚醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$92.20
$92.20
预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$92.20
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7NO
CAS号:
分子量:
133.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.21
$92.20
预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Oc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H7NO/c10-7-2-1-6-3-4-9-8(6)5-7/h1-5,9-10H
InChI key
XAWPKHNOFIWWNZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 作为反应物,用于制备色氨酸双加氧酶抑制剂吡啶基-乙烯基-吲哚——一种潜在的抗癌免疫调节剂
  • 作为反应物,用于不对称合成notoamide J——异戊烯化吲哚生物碱的潜在生物合成前体
  • 作为反应物,用于制备(喹啉基氧基甲基)异噁唑羧酸酯抗结核剂
  • 作为反应物,用于制备吲哚基(丙醇胺)衍生物——一种HIV抑制剂
  • 作为反应物,用于制备吲哚氧基乙酸衍生物——一种过氧化物酶体增殖物激活受体激动剂
  • 作为反应物,用于制备1-芳酰基吲哚-3-芳酰基吲哚类康瑞他汀A-4类似物——一种抗肿瘤剂和微管蛋白聚合抑制剂
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)