Merck
76116
Supelco
噻吩磺隆
reference material
别名:
噻吩黄隆
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H13N5O6S2
CAS号:
分子量:
387.39
Beilstein:
7448062
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
reference material
化驗
≥97.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2
InChI
1S/C12H13N5O6S2/c1-6-13-10(16-12(14-6)23-3)15-11(19)17-25(20,21)7-4-5-24-8(7)9(18)22-2/h4-5H,1-3H3,(H2,13,14,15,16,17,19)
InChI 密鑰
AHTPATJNIAFOLR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)