Merck
73424
Supelco
N,N′-(Hexane-1,6-diyl)bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanamide)
analytical standard
别名:
Antioxidant 1098
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H64N2O4
CAS号:
分子量:
636.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)C1=C(O)C(C(C)(C)C)=CC(CCC(NCCCCCCNC(CCC2=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C2)=O)=O)=C1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)