主要文件
713-0940
HPLC Analysis of Peroxidase on TSKgel® G3000SWXL
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技术
HPLC: suitable
试验参数
column: TSKgel G3000SWXL, 30 cm × 7.8 mm I.D., 5 μm particles (808541)
mobile phase: 0.3M sodium chloride/0.05M phosphate buffer, pH 7.0
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 100 μL crude peroxidase preparation from Japanese horseradish (0.15mg)
适用性
application for HPLC
应用
life science and biopharma
法律信息
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
分析物
说明
    Peroxidase
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)