Merck
69712
Supelco
2-(4,6-二苯基-1,3,5-三嗪-2-基)-5-己基氧基-苯酚
analytical standard
别名:
2,4-Diphenyl-6-[2-hydroxy-4-(hexyloxy)phenyl]-1,3,5-triazine, 2-(2-Hydroxy-4-hexyloxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine, 2-[4-(Hexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine, 2,4-Diphenyl-6-[2-hydroxy-4-(hexyloxy)phenyl]-1,3,5-triazine, 2-(2-Hydroxy-4-hexyloxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine, 2-[4-(Hexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H27N3O2
分子量:
425.52
Beilstein:
9294274
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
analytical standard
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
147-151 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCCCCCOc1ccc(c(O)c1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C27H27N3O2/c1-2-3-4-11-18-32-22-16-17-23(24(31)19-22)27-29-25(20-12-7-5-8-13-20)28-26(30-27)21-14-9-6-10-15-21/h5-10,12-17,19,31H,2-4,11,18H2,1H3
InChI key
LEVFXWNQQSSNAC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 4
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)