Merck
69027
Supelco
癸二酸二(2-乙基己基)酯
analytical standard
别名:
二(2-乙基己基)癸二酸酯, 癸二酸二(2-乙基己基)酯, 癸二酸二辛酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$89.50
$89.50
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 MG
$89.50
About This Item
线性分子式:
[-(CH2)4CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
CAS号:
分子量:
426.67
Beilstein:
1806504
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
NACRES:
NA.24
$89.50
请联系客服了解存货情况
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥97%
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.450 (lit.)
沸点
212 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
InChI key
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
awg
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)