Merck
68992
Supelco
2-硝基苯辛醚
analytical standard
别名:
1-硝基-2-辛氧基苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4O(CH2)7CH3
CAS号:
分子量:
251.32
Beilstein:
2529905
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H21NO3/c1-2-3-4-5-6-9-12-18-14-11-8-7-10-13(14)15(16)17/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3
InChI 密鑰
CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
可用作三醋酸纤维素膜的增塑剂,使得金属阳离子不可透过但允许阴离子交换。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)