主要文件
64749
Supelco
带筛板的干燥柱,300mm×10mm 外径
别名:
特种玻璃柱
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$92.00
$92.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$92.00
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
$92.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
技术
LPLC: suitable
长度 × 外径
300 mm × 10 mm
相容性
for use with US EPA Protocol
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
美国环境保护署协议指出,当净化或干燥用于农药分析或优先控制污染物分析的环境样品时,使用适当的吸附剂填充该色谱柱。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)