材料
(mixed colors)
stainless steel washer
包裝
pkg of 12 ea
接頭
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm
相容性
for use with 1/8 in. (3mm) O.D. tubing
for use with flanged tubing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
包括接头螺母和垫圈。
- 化学惰性
- 零死体积,小孔
- 可高压消毒
- 额定压力 500psi (35kg/cm3)
法律資訊
Cheminert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.