主要文件
57677
适用于 Isolation Technologies 在线过滤器的筛板
frit diam. 3 mm
别名:
3mm 备用筛板,用于 Isolation Technologies 的在线过滤器,每包 10 个
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$87.20
$87.20
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 EA
$87.20
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
$87.20
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
stainless steel IT frit
包装
pkg of 10 ea
熔块直径
3 mm
孔径
0.5 μm
相容性
for use with Isolation Technology Precolumn Filter (57675-U)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
The features of Frits for Isolation Technologies Precolumn Filter include:
  • In-line installation.
  • High capacity inlet filter, with 0.5 μm stainless steel frit.
  • Minimizes dead volume and band broadening, to prevent loss of column efficiency while protecting the column.
  • Includes two each of tubing, nut, and ferrules.
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
识别、纠正常见HPLC问题,恢复色谱柱性能。通过色谱图示例,获取解决峰相关问题(峰分裂、峰拖尾、峰前延等)、保留时间、吹扫噪声及分离度下降问题排查帮助。