主要文件
57648
9010、9125 和 9725 型进样器定量环
volume 2 mL, PEEK
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115854
材料
PEEK
PEEK sample loop
外徑
1.6 mm
1/16 in.
容積
2 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)