主要文件
57635
针口清洗器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115854
一般描述
Needle port cleaner is an accessory for use with Rheodyne® Model 7725 and 7725i injectors.
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
识别、纠正常见HPLC问题,恢复色谱柱性能。通过色谱图示例,获取解决峰相关问题(峰分裂、峰拖尾、峰前延等)、保留时间、吹扫噪声及分离度下降问题排查帮助。