主要文件
57203
Supelco
Supelclean LC-SAX 固相萃取散装填料
pkg of 100 g
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$830.00
$830.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
100 G
$830.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
$830.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
包裝
pkg of 100 g
品質等級
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
基質活性組
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
應用
food and beverages
分離技術
ion exchange
ion exchange
法律資訊
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
相关内容
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.