主要文件
57200
Supelco
Supelclean LC-Si 散装填料
pkg of 100 g
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$232.00
$232.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
100 G
$232.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
$232.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
包裝
pkg of 100 g
品質等級
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
基質
Silica Gel (irregularly shaped)
基質活性組
silica phase
粒徑
45 μm
孔徑
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
應用
food and beverages
分離技術
normal phase
一般說明
LC-Si adsorption SPE tubes may be used to extract polar analytes from nonpolar samples.
法律資訊
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)