主要文件
57096
Supelco
Visidry C 形固定夹
pk of 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
包装
pk of 2
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
应用
food and beverages
相容性
for use with Supelco Visidry Drying Attachment
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)