主要文件
57092
Supelco
Supelclean ENVI-Carb SPE 管
bed wt. 250 mg, volume 6 mL, pk of 30
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
30 EA
$233.00
$233.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
30 EA
$233.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
$233.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
物料
polypropylene tube
质量水平
产品线
Supelclean
组成
bed wt., 250 mg
包装
pk of 30
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
100 m2/g
体积
6 mL
基质活性基团
carbon phase
粒径
120-400 mesh
应用
PFAS testing
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
石墨化无孔碳
助留机理:反相
样品基质相容性:含水溶液(饮用水、地下水、废水)
  • 表面积:100m2/g;粒度:120/400 目
  • 当在反相条件下使用时对于非极性和极性基质中的有机极性和非极性化合物都具有极强的亲和性
  • 碳表面包含六角环状结构,位于石墨层之间并将其连接起来
  • 该碳相的无孔性质使其可以快速处理,吸附时不需要分析物扩散到固相微孔中
  • 独立的研究人员已经发现,ENVI-Carb 对于来自包括地下水、水果和蔬菜等各种基质中的 200 多种杀虫剂的快速样品制备极其有用
固相萃取装置使用玻璃瓶或管进行样品收集和浓缩。 在这种情况下使用 SPE 管时,一些吸附剂需要比小 SPE 柱大的解吸体积。[1]
应用
Supelclean ENVI-Carb SPE固相萃取小柱用于从神经酰胺、盐和洗涤剂中分离鞘糖脂的聚糖基团。[2]
法律信息
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Yao-Yun Fan et al.
The Journal of biological chemistry, 283(24), 16455-16468 (2008-04-17)
Mammalian glycan chain elongation is mostly based on extending the type 2 chain, Galbeta1-4GlcNAc, whereas the corresponding type 1 chain, Galbeta1-3GlcNAc, is not normally extended. In a broader context of developing high sensitivity mass spectrometry methodologies for glycomic identification of
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
相关内容
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC