材料
stainless steel frit
成份
bed wt., 500 mg
包裝
pk of 30
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
6 mL
基質
ENVI-Florisil® magnesium silicate
基質活性組
Florisil phase
直徑
100-200 mesh
應用
food and beverages
分離技術
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硅酸镁
助留机理:正相或吸附
样品基质相容性:有机溶液
助留机理:正相或吸附
样品基质相容性:有机溶液
- 目数:100/200;有 PTFE 或不锈钢筛板
- 针对美国环境保护署 (EPA) 合同实验室项目 (CLP) 杀虫剂的作业声明的测试
- 在正相条件下从非极性基质中强烈吸附极性化合物的高极性填料
- 典型的应用包括醇类、醛类、胺类、除草剂、杀虫剂、PCB、酮类、硝基化合物、有机酸和酚类等物质的分析处理
法律資訊
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
商品
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.