主要文件
56736
Supelco
不锈钢 1/16 英寸毛细管
L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.030 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32119290
价格与库存信息目前不能提供
物料
white stainless steel color band
长度 × 外径 × 内径
1.0 m × 1/16 in. × 0.030 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
316 不锈钢,1/16 英寸外径,1m 长的已卷起,其余长度的为直线型。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)