主要文件
56108AST
Supelco
apHera C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
apHera C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L67
产品线
apHera
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
apHera
参数
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
25 cm × 10 mm
基质
polymeric
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
300 Å
工作pH值
1-14
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
apHera反向柱专用于整合二氧化硅和聚苯乙烯柱的优越性,而规避两者的缺点。这是通过使用乙烯醇共聚物基质实现的,即使在高碳负荷下也能保持表面润湿。这种多孔结构的平均孔径足够大,可以为小分子分析物、肽和小分子蛋白提供理想的结果。这些色谱柱在使用有机溶剂时的分离效率与硅胶柱相当,但在使用缓冲碱性溶液时的分离效率远远大于硅胶柱。它最重要的特征之一是烷基化碱基的逻辑洗脱顺序,其中保留随链长增加而成比例增加。
apHera反向柱的特点
  • 稳定的乙烯基共聚物基质
  • 稳定的pH范围:2-12
  • 孔径300埃
  • 在所有有机溶剂中均保持稳定
  • 扩展应用:肽,蛋白质
  • 有效分离任何碱性物质
  • 适用于洗涤和碱性溶液
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)