Merck
55307-U
Supelco
Supel Tox
size LRC, pk of 25
别名:
Supel Tox
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
物料
polypropylene tube
组成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 25
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
尺寸
LRC
基质活性基团
mycotoxins phase, proprietary
应用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在色谱霉菌毒素分析之前,需要快速、简单的样品净化方法,这便产生了SPE柱,与工业标准免疫亲和柱相比,SPE柱可显著缩短样品制备时间,提高重复性,并且更加方便使用。 此外,Supel Tox SPE方法需要更少的设备和耗材,从而节省了其他成本。
与免疫亲和柱的多步骤“结合和洗脱”策略不同,Supel Tox AflaZea、DON和Tricho SPE柱采用“干扰物去除”方法,在分别洗脱黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇和单端孢霉烯(A型和B型)之前无需清洗步骤,从而节省时间。色谱柱去除了与上述物质以及伏马菌素(B1和B2)和赭曲霉毒素A分析相关的感染物,是我们Supel Tox 产品的一部分。
法律信息
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Supel™ Tox video demonstrates how this SPE product accomplishes mycotoxin sample prep in fewer steps, with better reproducibility and higher sample throughput than IAC.