主要文件
55079
Upchurch 生物兼容在线过滤器
pore size 0.5 μm, pkg of 1 ea
别名:
高压在线过滤器,0.5μm,件
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$44.90
$44.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$44.90
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
$44.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
PEEK frit and body
stainless steel holder
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
A-431
Upchurch Scientific, Inc
孔径
0.5 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在线安装。不锈钢主体,惰性聚醚醚酮 (PEEK) 接头。接头中可放入 0.5μm 或 2μm 孔径的 PEEK 筛板。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
识别、纠正常见HPLC问题,恢复色谱柱性能。通过色谱图示例,获取解决峰相关问题(峰分裂、峰拖尾、峰前延等)、保留时间、吹扫噪声及分离度下降问题排查帮助。
Questions
  1. Just to confirm, #55079 contains the 0.5um frit/filter and the stainless steel housing? Thanks
    1 answer
    1. 55079 is made of a stainless steel body with an inert PEEK frit and body.