主要文件
55062
用于流动相储液瓶的盖子
GL 45 bottle cap,
number of holes 3
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$55.50
$55.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$55.50
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
$55.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
red polypropylene cap
white Tefzel® insert
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Upchurch Scientific, Inc A-620
配件
GL 45 bottle cap
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
瓶盖适合于 1 升或 2 升储液瓶。瓶盖内衬上有两个孔,用于 1/8 英寸管路,一个用于 Luer 圆锥接头
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)