主要文件
54332-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb/NH2 固相萃取管
bed A 500 mg (Supelclean ENVI-Carb), bed B 500 mg (Supelclean LC-NH2), volume 3 mL, pk of 20
别名:
20 件装 Envicarb/NH2 3mL 固相萃取管
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
20 EA
$297.00
$297.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
20 EA
$297.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
$297.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
物料
polypropylene tube
组成
bed A, 500 mg (Supelclean ENVI-Carb)
bed B, 500 mg (Supelclean LC-NH2)
包装
pk of 20
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
3 mL
基质活性基团
aminopropyl phase
carbon phase
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
助留机理:反相和阴离子交换
样品基质相容性:有机或含水溶液
  • 含 Supelclean ENVI-Carb(上层)和 LC-NH2(下层)固相萃取吸附剂(使用 PE 筛板隔开)的双层固相萃取管
  • 用于在进行食品(如农产品、肉类等)中多种残留农药分析时实现最优的净化效果。
  • ENVI-carb 对于极性分子具有强亲和性,并且可以分离/去除食品和天然产品中普遍存在的色素(例如叶绿素和胡萝卜素)
  • Supelclean LC-NH2 为氨丙基相,可保留食品基质中普遍存在的脂肪酸、有机酸以及一些极性色素和糖类
法律信息
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
相关内容
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.