主要文件
52695-U
Supelco
Discovery® DSC-CN 固相萃取管
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
54 EA
$387.00
$387.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
54 EA
$387.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
$387.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
物料
polypropylene tube
质量水平
组成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 54
标记范围
7% C loading
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
480 m2/g
体积
3 mL
基质
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基质活性基团
cyano bonding, monomerically bonded
粒径
50 μm
孔径
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
应用
food and beverages
分离技术
normal phase
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
助留机理:反相或正相
样品基质相容性:反相使用时为水溶液(生物液体、水);或正相使用时为有机溶剂、油类和脂类
  • 单点键合,氰丙基 (7%C),封端
  • 可用于反相或正相
  • 非常适合用于能够不可逆地保留在疏水性更强的吸附剂(如 DSC-18)上的强疏水性分析物
  • 当正相(如己烷或油类等有机基质)使用时,保留性弱于 DSC-Si 或 DSC-Diol
  • 可快速释放不可逆地保留在强极性极吸附剂上的强极性分子
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
相关内容
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC