主要文件
509949
SGE 微量注射器备用针头
volume 25-500 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.), pkg of 5 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
针尺寸
22 ga
描述
N25/500-LC
特点
LC tip (blunt)
包装
pkg of 5 ea
制造商/商品名称
SGE 038250
针长度 × 外径
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
体积
25-500 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)