主要文件
509221
SGE 微量注射器
1BR-5, Plunger-in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$169.00
$169.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$169.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
$169.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
针尺寸
23 ga
描述
Plunger-in-needle syringe
特点
Plunger-in-needle (8mm OD barrel)
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
SGE 000500
针长度 × 外径
50 mm × 0.63 mm
体积
1 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
针头容纳的样品体积低至 0.1μL。
  • 喷嘴尖具有 0.12mm 的开口,呈圆锥状,易刺入隔垫
  • 可将样品完全排出
  • 活塞延长至针尖 — 真正实现"零死体积"
  • 无样品残留
  • 提高进样体积的重现性
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)