主要文件
507806
Supelco
PTFE 瓶盖衬垫
white PTFE, diam. 8 mm, for use with 2 mL vial - standard opening, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
PTFE liner
white PTFE
描述
Oversized for better sealing ability.
包装
pkg of 100 ea
直径
8 mm
相容性
for use with 2 mL vial - standard opening
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)