Merck
505595
Supelco
Supelclean LC-WCX 固相萃取管
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
材料
polypropylene tube
成份
bed wt., 100 mg
包裝
pk of 108
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
1 mL
基質
silica gel
基質活性組
WCX phase
carboxylic acid, Na+ counterion
直徑
40-45 μm
孔徑
60 Å
應用
food and beverages
分離技術
ion exchange
ion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
实验方案
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
相关内容
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.