主要文件
504335
Supelco
SPE 小柱连接头
PTFE (with female luer port), for use with 6 mL glass SPE tubes, pk of 24
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
24 EA
$526.00
$526.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
24 EA
$526.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
$526.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
物料
PTFE (with female luer port)
质量水平
包装
pk of 24
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
应用
food and beverages
相容性
for use with 6 mL glass SPE tubes
一般描述
此小柱连接头具有多种用途。它们可用于将一支固相萃取小柱叠放在另一支之上,以提供不同的选择性。较大的空注射器筒可叠放在较小的固相萃取小柱顶部,作为容量更大的储罐使用。或者它们可作为正压方法的连接头(例如从注射器或空气/N2 管路)。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)