Merck
503932
Aalborg数字质量流量计
flow rate 0-1 L/min
别名:
数字质量流量计,1/4 英寸,0-1L/min
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,650.00
$1,650.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,650.00
About This Item
UNSPSC代码:
41112500
$1,650.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
描述
Calibrated with Helium
制造商/商品名称
GFM171-07
参数
0-1 L/min flow rate
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这款易用型仪器可用于测量常见GC气体的气体流速。进口和出口上的1/4” NPT接头可实现运行时安装,以便于连续测量。该装置还可通过将一小段软管与进口相连而用作手持式装置。
  • 模式:质量测量
  • 气体:空气、氩气/甲烷、二氧化碳、氦气、氢气和氮气
  • 进口压力:最大1000 psi(69 bar);20 psi(1.4 bar)时性能最佳
  • 进口/出口:1/4" 卡套连接
  • 准确度:±1.0 %(满量程)
  • 显示:数字 LCD,可倾斜(大于 90°)
  • 电源:外部电池,使用 110 或 230 VAC 充电器为电池充电。注意 - 电池和电源都应独立于流量仪单独进行购买
  • 输入电源为 12-26 VDC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)