主要文件
50125-U
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 cm × 4.6 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
LiChrosorb ® RP-8 HPLC 色谱柱, 10 μm particle size, L × I.D. 20 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
产品线
LiChrosorb®
特点
endcapped: no
制造商/商品名称
LiChrosorb®
包装
1 ea of
标记范围
10% Carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
20 cm × 4.6 mm
表面积
300 m2/g
基质
octyl
fully porous particle
基质活性基团
C8 (octyl) phase
粒径
10 μm
孔径
100 Å
工作pH值
2-7.5
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律信息
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)