certified reference material
TraceCERT®
质量水平
Agency
EPA 625
描述
analytical equivalent to Phenol-d6
产品线
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特点
standard type internal/surrogate
包装
ampule of 1 mL
浓度
2000 μg/mL in methylene chloride
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
environmental
包装形式
single component solution
储存温度
2-8°C
一般描述
苯酚-d6 原材料用于生产本标准品。 但是,酚氢交换自然发生,将苯酚-d6转化为苯酚-d5。 在分析该标准品时,您的色谱系统将检测苯酚-d5,而非棕褐色苯酚-d6。
应用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2