主要文件
44893-U
Supelco
ASTM D6584 甘油单油酸酯
5000 μg/mL in pyridine, analytical standard
别名:
甘油单油酸酯 溶液, 生物柴油杂质
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
agency
ASTM® D6584
包裝
pkg of 3 mL
濃度
5000 μg/mL in pyridine
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
petroleum
格式
single component solution
官能基
ester
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI 密鑰
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
62.6 °F - closed cup
閃點(°C)
17 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)