Merck
83460
Sigma-Aldrich
RBS 25 溶液
concentrate
别名:
RBS 25 concentrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103206
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
liquid
技術
immunohistochemistry: suitable
雜質
≤1% sodium hydroxide
pH值
11.4-12.4(at 2% v/v in water)(lit.)
13.0-14.0(pure )(lit.)
密度
1.09 g/mL at 20 °C
一般說明
RBS 25是一种多用途碱性洗涤剂,可用于实验室和生产设备的手动清洁、浸泡和超声波清洁。
應用
在实验室中,RBS 25浓缩液可用于清洁玻璃器皿以及由不锈钢、塑料、瓷器等制成的实验室设备。该清洁剂还可用于物品和表面的放射性污染清除。在工业中,建议使用RBS 25浓缩液清洁由玻璃、不锈钢、注塑模具、硅或石英晶片、生产设施等制成的零件和设备。
用于化学、细菌学和无线电技术实验室中玻璃和仪器的专用洗涤剂。
特點和優勢
  • 低浓度下高效
  • 具有高润湿和乳化能力
  • 生物可降解表面活性剂
其他說明
销售限制可能适用
法律資訊
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
相關產品
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)