主要文件
29861-U
RN 注射器的 SGE 针头
volume 5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. × I.D. 50 mm × 0.63 mm × 0.11 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
針尺寸
23 ga
特點
replacement needles for 5 μL eVol® syringe
包裝
pkg of 5 ea
製造商/商標名
SGE 036914
針長 × 外徑 × 內徑
50 mm × 0.63 mm × 0.11 mm
容積
5 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)