主要文件
29585-U
CGA-580 气瓶调节器
2-stage ultra high purity, parameter 0-100 psi
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,460.00
$1,460.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,460.00
About This Item
UNSPSC代码:
41112500
NACRES:
SB.54
$1,460.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
一般描述
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Questions
  1. What is the outlet fitting for this product?
    1 answer
    1. The outlet tube fitting is a 1/8" SS male Swagelok.