Merck
29408-U
Supelco
经过认证的钳口样品瓶,12×32mm
volume 2 mL, amber glass vial (with graduated marking spot), pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
amber glass vial (with graduated marking spot)
描述
crimp top
特點
closure type crimp top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
其他說明
样品瓶内径因制造商而不同。下列货号的内衬管与此类广口样品瓶兼容。
  • 29435-U,一包 100 支,经过认证的 200μL 玻璃内衬管,心轴精度点,6×29mm,带底部支脚
  • 29436-U,一包 100 支,经过认证的 250μL 玻璃内衬管,锥形底部,6×31mm
  • 29437-U,一包 100 支,经过认证的 300μL 玻璃内衬管,锥形底部,6×30mm
  • 29441-U,一包 100 支,经过认证的 350μL 玻璃内衬管,平底,6×31mm
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持