主要文件
29007-U
Supelco
12×32mm R.A.M.(9mm 螺纹)广口螺纹口样品瓶
volume 2 mL, clear glass vial (with graduated marking spot), pkg of × 100 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$37.70
$37.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$37.70
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
$37.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
材料
clear glass vial (with graduated marking spot)
特點
closure type screw top vial
large opening, (6 mm)
包裝
pkg of × 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 与机械臂自动进样器兼容
  • 替代钳口自动进样器样品瓶
  • 针头插入目标区域较大
  • 采用阶梯式设计以帮助内插管定心
R.A.M.TM(机械臂)样品瓶专用于机械臂自动进样器。该样品瓶尺寸为 12×32mm,螺纹区域缩短为 (9mm),在瓶盖边缘和瓶身之间提供了更大的空间,有利于机械臂抓牢样品瓶。此特征使样品瓶可以作为钳口盖自动进样器样品瓶的一个很好替代品。
R.A.M. 样品瓶在颈杆内部采用了阶梯式设计,使限定体积内插管可以在样品瓶中精确地对准中心,并且适合于自动化系统使用。广口设计使其开口比标准钳口样品瓶大 40%。更大的开口意味着针插入的目标区域更大,有助于避免针头弯曲。
此类样品瓶的功能类似于 Kimble ROBO 样品瓶、National 的 Target DP 和 Sun 1 样品瓶,以及 Wheaton 的 ABC 样品瓶。
法律資訊
R.A.M. is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Questions
  1. Hi! Do these vials also come with the screw top lids? If so, are they completely sealed?
    1 answer
    1. Caps are not included in this product. There are R.A.M. vial products available with caps included. However, the caps are packaged separately for assembly by the end user. Please see the link below to review these product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/vials2mlopentopscrewcapram9mmconveniencekitwithclosureswithseptaunassembledpkgof1001234598765