Merck
28089-U
Supelco
Equity-5 毛细管GC色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
别名:
Equity-5 5%二苯基GC色谱柱
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,120.00
$1,120.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,120.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
NACRES:
SB.54
$1,120.00
请联系客服了解存货情况
材料
fused silica
品質等級
agency
EPA 8041,8081,8082,8141,8270
meets requirements for USP G27 and G36
參數
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
β值
250
df
0.25 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
30 m × 0.25 mm
基質活性組
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
應用
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
柱類型
capillary non-polar
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
应用:这款常用的色谱柱被设计用于当需要非极性色谱柱时的通用用途应用。与100%聚二甲基硅氧烷柱相比,低苯基含量提供了热稳定性。
USP编码:该色谱柱满足USP G27及G36要求。
  • 键合的
  • 聚(5%联苯/95%二甲基硅氧烷)
温度限制
  • ≤0.32 mm内径,<2 μm: -60 °C至325 °C (等温的) or 350 °C (程序性的)
  • ≤0.32 mm 内径,≥2 μm: -60 °C至300 °C (等温的或程序性的)
  • ≥0.53 mm内径,<2 μm: -60 °C至300 °C (等温的) or 320 °C (程序性的)
  • ≥0.53 mm 内径,≥2 μm: -60 °C至260 °C(等温的)或280 °C(程序性的)
其他說明
我们提供多种包装色谱配件,包括分析注射器。
法律資訊
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)