Merck
28021-U
Supelco
Thermogreen® LB-2隔垫,固体圆盘
diam. 9 mm ( 11/32 in.), pkg of 50 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 EA
$216.00
$216.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 EA
$216.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
SB.54
$216.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
包装
pkg of 50 ea
直径
9 mm ( 11/32 in.)
相容性
for use with Varian CP-1177
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
它是经典Thermogreen LB-1隔垫的改良版。
  • 可以在较宽的入口温度范围内(100°C至350°C)保持极低流失
  • 经过预处理,开封即用
  • 易于进针,并具有较高的穿刺耐受次数(适用于自动进样)
  • Supelco独有的橡胶材料配方
法律信息
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)