主要文件
27538
Supelco
用于 Waters Wisp 48 孔转盘的压盖瓶
volume 3 mL, natural polypropylene vial, Starburst conical snap plug included, diam. × H 15 mm × 45 mm
别名:
带瓶盖的压盖瓶
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
natural polypropylene vial
描述
starburst cap
特点
vial type shell vial, limited volume
Starburst conical snap plug included
包装
pkg of 100 vial
外径
15 mm
直径× 高度
15 mm × 45 mm
体积
3 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带有星纹锥形瓶塞的限容聚丙烯压盖瓶
这些限容聚丙烯压盖瓶内部采用独特的锥形设计,无需再使用玻璃样品瓶
和内衬管。免除了繁琐的实验室组装。这些样品瓶与 48 孔自动进样器配套使用。
精准的锥形设计可实现最大吸样量。与标准的玻璃样品瓶和内衬管相比,这些压盖瓶的效率更高,且更经济合算。卡塞上的星形设计方便针头轻松插入。
适用性
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)