物料
black Viton®
black Viton®
包装
pkg of 100 ea
参数
260 °C temp. limit
外径
13 mm
直径× 厚度
13 mm × 0.060 in.
相容性
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company