Merck
26243
SGE SuperfleX 注射器
volume 10 μL, 10FX-FC, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
别名:
SGE 10μL FN SuperfleX 注射器,点式 1,26GA
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
針尺寸
26 ga
特點
needle type LTN (fixed)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SGE 002105
針長 × 外徑
50 mm × 0.47 mm
容積
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该注射器的活塞由弹性合金制成,不会弯曲或折裂。
法律資訊
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持