Merck
25734
Supelco
极性熔融石英管
L × I.D. 3.0 m × 0.53 mm
别名:
极性熔融石英管,3m 0.53mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115710
物料
fused silica tubing
组成
PEG (deactivated)
包装
pkg of 1 ea
df
0.53 μm
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 内径
3.0 m × 0.53 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)