Merck
24432
RN 注射器的 SGE 针头
volume 1 μL, 1B-7C, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
别名:
NP1B-7C 备用针头,个
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
针尺寸
23 ga
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
SGE 034057
针长度 × 外径
70 mm × 0.63 mm
体积
1 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)