Merck
23992
Supelco
分子筛 5A 除湿器
volume 750 cc, 1/2 in. fitting
别名:
大型水分捕集器,0.75 升,1/2 英寸接头
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$641.00
$641.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$641.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
$641.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
体积
750 cc
配件
1/2 in. fitting
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
分子筛 5A 可有效去除压缩空气、电解产生的氢、室内氮气或其他高水分或碳氢化合物含量的气体中的水分和重烃。
尺寸:
  • 200 cc 捕集阱:26 1/4 in. (67 cm) 长 ×1 in.(2.5 cm)直径
  • 750 cc 捕集阱:18 in.(45.7 cm) 长 ×2 3/8 in. (6 cm) 直径
  • S-捕集阱:7 1/2 英寸 (19 cm) 长 x 5 9/16 英寸。(14.1 cm) 宽 x 1/2 in. (13 mm) 直径 [ 总床长:19 3/4 in.(50.2 cm);延长的床长度确保气体和吸附剂之间的长期联系,并提供更大的工作容量]
应用
Molecular Sieve 5A moisture trap may be used for the removal of hydrocarbons from air.[1] Furthermore, it may also be used in gas chromatography for the measurement of atmospheric nitrous oxide.[2]
相关产品
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
STOT RE 2 Inhalation
靶器官
Lungs
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
C J Dillard et al.
Lipids, 12(1), 109-114 (1977-01-01)
An analytical method for the measurement of hydrocarbon gases in the breath of rats is described. The method was used to follow the expiration in rat breath of in vivo formed scission products of hydroperoxides. The major products are pentane
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
Miles LD.
Analytical Chemistry, 43 (8), 1113-1115 (1971)