Merck
23740-U
Supelco
Capillary Cleaving 毛细管切割工具
Fixed Blade Version
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$178.00
$178.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$178.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
SB.54
$178.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
sapphire cutting blade
包装
pkg of 1 ea
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This handy tool makes scalpel-like cuts to polyimide-coated fused silica, leaving no jagged edges to create problems. The industrial sapphire cutting edges remains sharp indefinitely.
其他说明
Fixed blade with a protective cover.
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)