Merck
22775
Agilent/HP JetPaper 打印墨盒
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$98.90
$98.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$98.90
About This Item
UNSPSC代码:
44103103
$98.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
一般描述
Fits the Agilent/HP 3396A integrator, plus QuietJet, ThinkJet, and QuietJet Plus printers. One cartridge prints ~600,000 characters in black ink.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
闪点(°F)
437.0 °F
闪点(°C)
225 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)