Merck
22666
隔壁直通管接头
Swagelok® 200-61, stainless steel, 1/8 in.
别名:
Swagelok® SS-200-61 1/8 英寸不锈钢隔壁直通管接头,只
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$104.00
$104.00
预计发货时间2025年5月22日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$104.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115717
eCl@ss:
32035302
$104.00
预计发货时间2025年5月22日详情
获取大包装报价
物料
stainless steel
描述
bulkhead design yes
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Swagelok® 200-61
配件
1/8 in.
相容性
for use with 1/8 in. tubing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
包括螺母和密封垫。
应用
Swagelok® Bulkhead union may be used in constructing a solid-phase microextraction (SPME) fibre sampling port by placing the septum on the outer nut.[1]
法律信息
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)