主要文件
22266
Valco® A 系列精确取样注射器
volume 5 mL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
别名:
5mL PS-A 注射器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
描述
Series A
特点
removable needle
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
VICI 010035
针长度 × 外径 × 内径
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
体积
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
A 系列 — 可拆卸针头:该 Pressure-Lok 注射器可储存样品。针头接口处的旋转阀使之可在进样前对样品进行加压。
  • 集成了样品储存阀 — 通过旋转突鼻组件来启动
  • 在后端盖处设置有活塞限位器 — 防止活塞在高压下从针筒中弹出
  • 采用模块化结构 — 可快速拆卸所有组件,清洁和更换异常方便
  • 在 250psi 压力下气体和液体都不会渗漏
法律信息
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)